Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument trays

Instrument trays

190×150×20 mm
Catalog # 216-1680
Supplier:   P.S. KUNSTSTOFWERKE
Instrument trays
Catalog # 216-1680
Instrument trays
Instrument trays

190×150×20 mm

Price
194,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Melamin, hvid. poleret.

  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 80 °C
  • Robuste og glatte overflader muliggør nem rengøring

Lav profil.

Specifications
  • B×D×H:
    190×150×20 mm