Order Entry
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrument trays

Instrument trays

300×190×20 mm
Katalog # 216-1676
Leverandør:   P.S. KUNSTSTOFWERKE
Instrument trays
Katalog # 216-1676
Leverandør:  P.S. KUNSTSTOFWERKE
Instrument trays
Instrument trays

300×190×20 mm

Price
267,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Melamin, hvid. poleret.

  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 80 °C
  • Robuste og glatte overflader muliggør nem rengøring

Lav profil.

Specifikationer
  • B×D×H:
    300×190×20 mm