Flaskebærere
sølvfarvet, 6×1000 ml flasker, 110×110 mm
Katalog # 215-0164
Leverandør: HUPFER METALLWERKE
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål eller stål, belagt.
- Four non slip feet
- Sturdy carrying handle
- Good chemical and temperature resistance
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Colour: Silver/white
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Til:6×1000 ml flasker
- Farve:sølvfarvet
- Seq:05
- Rumstørrelse:110×110 mm