Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaskebærere
sølvfarvet, 10×500 ml flasker, 90×90 mm
  215-0162
Flaskebærere
  215-0162
Flaskebærere
Flaskebærere
sølvfarvet, 10×500 ml flasker, 90×90 mm
1.810,00 kr
1 * 1 Items
Rustfrit stål eller stål, belagt.
  • Four non slip feet
  • Sturdy carrying handle
  • Good chemical and temperature resistance
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Colour: Silver/white
  • Til:
    10×500 ml flasker
  • Farve:
    sølvfarvet
  • Seq:
    03
  • Rumstørrelse:
    90×90 mm