Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaskebærere
Flaskebærere
sølvfarvet, 6x500 ml flasker, 90×90 mm
Catalog # 215-0161
Supplier:   HUPFER METALLWERKE
Flaskebærere
Catalog # 215-0161
Supplier:  HUPFER METALLWERKE
Flaskebærere
Flaskebærere
sølvfarvet, 6x500 ml flasker, 90×90 mm
Price
1.410,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål eller stål, belagt.
  • Four non slip feet
  • Sturdy carrying handle
  • Good chemical and temperature resistance
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Colour: Silver/white
Documents
Specifications
  • Til:
    6x500 ml flasker
  • Farve:
    sølvfarvet
  • Seq:
    02
  • Rumstørrelse:
    90×90 mm