Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaskebærere
Flaskebærere
hvid, 4×1000 ml flasker, 110×110 mm
Katalog # 215-0153
Leverandør:   HUPFER METALLWERKE
Flaskebærere
Katalog # 215-0153
Leverandør:  HUPFER METALLWERKE
Flaskebærere
Flaskebærere
hvid, 4×1000 ml flasker, 110×110 mm
Price
kr924.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål eller stål, belagt.
  • Four non slip feet
  • Sturdy carrying handle
  • Good chemical and temperature resistance
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Colour: Silver/white
Documents
Specifikationer
  • Til:
    4×1000 ml flasker
  • Farve:
    hvid
  • Seq:
    10
  • Rumstørrelse:
    110×110 mm