Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaskebærere
Flaskebærere
hvid, 10×500 ml flasker, 90×90 mm
Katalog # 215-0152
Leverandør:   HUPFER METALLWERKE
Flaskebærere
Katalog # 215-0152
Leverandør:  HUPFER METALLWERKE
Flaskebærere
Flaskebærere
hvid, 10×500 ml flasker, 90×90 mm
Price
1.540,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål eller stål, belagt.
  • Four non slip feet
  • Sturdy carrying handle
  • Good chemical and temperature resistance
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Colour: Silver/white
Documents
Specifikationer
  • Til:
    10×500 ml flasker
  • Farve:
    hvid
  • Seq:
    09
  • Rumstørrelse:
    90×90 mm