Orders LinkContactUsLinkComponent
Transportvogne
Transportvogne
985×690×1040 mm, 2, grå
Catalog # 139-9993
Supplier:   Metro International
Transportvogne
Catalog # 139-9993
Transportvogne
Transportvogne
985×690×1040 mm, 2, grå
Price
4.210,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Krombelagt stålramme med karformede HDPE-bakker
  • Stabil, robust, alsidig og nem at rengøre
  • Belastningskapacitet: Maks. 65 kg pr. bakke; i alt 180 kg
  • Gummihjul, der beskytter gulvet
Karrene er 70 mm dybe og muliggør sikker transport af væske ved at opfange evt. spild. Højden af den midterste bakke kan indstilles. Leveres i 2 størrelser, med 2 eller 3 bakker.
Documents
Specifications
  • Farve:
    grå
  • Seq:
    03
  • B×D×H:
    985×690×1040 mm
  • Hylder:
    2