Elefantfod, metal
Elefantfod, metal, sort, 440 mm, 295/435 mm, 5,7 kg
139-9926
Fremstillet af stærkt pulverlakeret stål og monteret på tre hjul, hvilket giver fuld mobilitet. Når elefantfoden anvendes, trækkes hjulene ind, hvorved stolen udgør en sikker platform.
- Skridsikre gummimåtter, bly- og cadmiumfri lakering
- TÜV GS godkendt, kan bære op til 150 kg
- Samles med snaplås uden brug af værktøj
EN 14183 (DIN 4569)
: EN 14183 (DIN 4569)
- Farve:sort
- Beskrivelse:Elefantfod, metal
- Højde:440 mm
- Vægt:5,7 kg
- Ø top/ Ø bund:295/435 mm