Hyldesystemer, Chrome
Hylder, Stål, krombelagt, 1220×460×1600 mm
Catalog # 132-3925
Supplier: Metro International
Jump to:
Product Details & Documents
Fleksibelt og robust hyldemodulsystem. Med den specielle låsemekanisme kan trådhylderne justeres vandret i løbet af et par minutter uden brug af værktøj, og samtidig udgøre et forsvarligt og sikkert stativ. Tilbygningshylderne kan bruges til at udvide basissystemet, eller kan opsættes selvstændigt.
- Quick and easy assembly to meet individual requirements
- Each unit comprises four shelves
- Height: 1600 mm
- Load capacity: approx. 1000 kg (approx. 250 kg per shelf)
Fremstillet af krombelagt stål af høj kvalitet.
Specifications
- Beskrivelse:Hylder
- Materiale:Stål, krombelagt
- Seq:05
- B×D×H:1220×460×1600 mm