Hyldesystemer, Chrome
Hylder, Stål, krombelagt, 1070×460×1600 mm
Katalog # 132-3923
Leverandør: Metro International
Gå til:
Product Details & Documents
Fleksibelt og robust hyldemodulsystem. Med den specielle låsemekanisme kan trådhylderne justeres vandret i løbet af et par minutter uden brug af værktøj, og samtidig udgøre et forsvarligt og sikkert stativ. Tilbygningshylderne kan bruges til at udvide basissystemet, eller kan opsættes selvstændigt.
- Quick and easy assembly to meet individual requirements
- Each unit comprises four shelves
- Height: 1600 mm
- Load capacity: approx. 1000 kg (approx. 250 kg per shelf)
Fremstillet af krombelagt stål af høj kvalitet.
Specifikationer
- Beskrivelse:Hylder
- Materiale:Stål, krombelagt
- Seq:03
- B×D×H:1070×460×1600 mm