Klude til følsomme opgaver, Multisoft
hvid, 340×320 mm, 20 pakker med 25 stk.
Katalog # 115-2727
Leverandør: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Klude til følsomme opgaver, Multisoft
Katalog # 115-2727
Leverandør: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Gå til:
Product Details & Documents
Soft non woven cloths made of Airlaid material, ideal for sensitive applications.
- Solvent resistant and highly absorbent
- Tear resistant, voluminous and lint-free
- Packed in convenient dispensing box for single sheet dispensing
Specifikationer
- Pakket:20 pakker med 25 stk.
- Farve:hvid
- L×B:340×320 mm