Latex gloves, Rotiprotect®
M, ufarvet, 275 mm
Katalog # 112-0049
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Disposable latex gloves, non sterile and powder-free.
Specifikationer
- Handske størrelse:M
- Farve:ufarvet
- Længde:275 mm
- Seq:02
- Cat. No.:112-0049
- Med pudder/pudderfri:Pudderfri
- Latex/latex-fri:Latex
- Engangs/Genbrugelig:Engangs