Conductivity standards
Ledningsevnekalibreringsopløsning, 100 µS/cm, holdbarhed 2 år, sporbar til NIST, nøjagtighed ±3 %, 300 mL
: WTW
Documents
- Pakn:300 mL
- Beskrivelse:Ledningsevnekalibreringsopløsning, 100 µS/cm, holdbarhed 2 år, sporbar til NIST, nøjagtighed ±3 %