Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature probes
Ekstern temperaturprobe som hjælp ved test, TFK CR, Termoreaktorer CR 3200 og CR4200
  662-1459
 :   WTW
Temperature probes
  662-1459
 :  WTW
Temperature probes
Temperature probes
Ekstern temperaturprobe som hjælp ved test, TFK CR, Termoreaktorer CR 3200 og CR4200
3.990,00 kr
1 * 1 Items
  • Beskrivelse:
    Ekstern temperaturprobe som hjælp ved test
  • Model:
    TFK CR
  • Ansøgning:
    Termoreaktorer CR 3200 og CR4200
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • WTWA109821
    Holding clip for SenTix pH electrodes and temperature sensor TFK 325/HC
    1 * 1 Items - 1.120,00 kr