pH Electrodes, SenTix®
pH electrode SenTix® 82, with temperature sensor, SenTix® 82*, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, without Ag+, 12×120 mm, BNC + banana plug (1×4 mm), fixed 1 m cable, Laboratory
: WTW
Disse dokumenterede og gennemprøvede pH-elektroder er brugervenlige og tilbyder høj kvalitet og præcision.
- Elektroder med gel-elektrolyt og konstrueret af plast er robuste og stødsikre, Membranglasset er optimalt beskyttet af en beskyttelsesskærm
- Elektroder med flydende elektrolyt: platinwirens kapillæreffekt garanterer konstant udløb og forhindrer kontaminering
- SenTix® HW- og HWS-elektroder: elektrolyt-flowhastighed kan justeres for optimal brug
Det nye optimerede membranglas garanterer hurtig måling selv ved lave temperaturer. Det brugervenlige påfyldningsovertræk forhindrer elektrolytlækage under opbevaring.
* med integreret temperaturprobe (NTC 30 KOhm).
Documents
CoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
- Tilslutning:BNC + banana plug (1×4 mm), fixed 1 m cable
- Ø×L:12×120 mm
- Til:Laboratory
- Model:SenTix® 82*
- Beskrivelse:pH electrode SenTix® 82, with temperature sensor
- Materiale:Glas
- Seq:12
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l, without Ag+
- Temperatur:0...+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode1 * 250 mL - 538,00 kr