Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 184
184, 0,20 µm, 47 mm, -
  512-6318
   Lav fremstillingspåvirkning
 :   Sartorius
Membranfiltre, type 184
  512-6318
 :  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 184
Membranfiltre, type 184
184, 0,20 µm, 47 mm, -
2.200,00 kr
1 * 100 Items
Regeneret cellulose, hydrofile membranfiltre. Til filtrering af organiske opløsningsmidler. Velegnet til partikelfjernelse fra vandige opløsninger op opløsningsmidler. Lav adsorption.
* Steril
  • Ø:
    47 mm
  • Porestørrelse:
    0,20 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    184
  • Seq:
    12
  • Tykkelse:
    170 µm
  • Cat. No.:
    512-6318
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Flowhastighed for vand:
    15 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning