Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 184
Membranfiltre, type 184
184, 0,45 µm, 100 mm, -
Catalog # 512-6516
   Lav fremstillingspåvirkning
Supplier:   Sartorius
Membranfiltre, type 184
Catalog # 512-6516
Supplier:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 184
Membranfiltre, type 184
184, 0,45 µm, 100 mm, -
Price
1.540,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents
Regeneret cellulose, hydrofile membranfiltre. Til filtrering af organiske opløsningsmidler. Velegnet til partikelfjernelse fra vandige opløsninger op opløsningsmidler. Lav adsorption.
* Steril
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    100 mm
  • Porestørrelse:
    0,45 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    184
  • Seq:
    07
  • Tykkelse:
    170 µm
  • Cat. No.:
    512-6516
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Flowhastighed for vand:
    30 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning