Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 123
123, 1,20 µm, 25 mm
Katalog # 512-4213
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 123
Katalog # 512-4213
Leverandør:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 123
Membranfiltre, type 123
123, 1,20 µm, 25 mm
Price
1.460,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    25 mm
  • Porestørrelse:
    1,20 µm
  • Model:
    123
  • Seq:
    02
  • Tykkelse:
    140 µm
  • Cat. No.:
    512-4213
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Flowhastighed for vand:
    320 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning