Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 118
Membranfiltre, type 118
118, 0,45 µm, 47 mm
Katalog # 512-8316
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 118
Katalog # 512-8316
Leverandør:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 118
Membranfiltre, type 118
118, 0,45 µm, 47 mm
Price
4.210,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
PTFE, hydrofob. Til filtrering af luft, gasser, opløsningsmidler og syrer. Kan steriliseres ved autoklavering eller med ethylenoxid.
Specifikationer
  • Ø:
    47 mm
  • Porestørrelse:
    0,45 µm
  • Model:
    118
  • Seq:
    12
  • Tykkelse:
    80 μm
  • Cat. No.:
    512-8316
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Flowhastighed for luft:
    0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
  • Max. temperature:
    200 °C
  • Flowhastighed for vand:
    -
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning