Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 118
Membranfiltre, type 118
118, 1,20 µm, 50 mm
Catalog # 512-8413
   Lav fremstillingspåvirkning
Supplier:   Sartorius
Membranfiltre, type 118
Catalog # 512-8413
Supplier:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 118
Membranfiltre, type 118
118, 1,20 µm, 50 mm
Price
4.880,00 kr
Log in for availability
1 * 100 Items
Product Details & Documents
PTFE, hydrofob. Til filtrering af luft, gasser, opløsningsmidler og syrer. Kan steriliseres ved autoklavering eller med ethylenoxid.
Specifications
  • Ø:
    50 mm
  • Porestørrelse:
    1,20 µm
  • Model:
    118
  • Seq:
    21
  • Tykkelse:
    100 µm
  • Cat. No.:
    512-8413
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Flowhastighed for luft:
    1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
  • Max. temperature:
    145 °C
  • Flowhastighed for vand:
    -
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning