Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 5,00 µm, 47 mm, -
Catalog # 512-5311
   Lav fremstillingspåvirkning
Supplier:   Sartorius
Membranfiltre, type 113
Catalog # 512-5311
Supplier:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 5,00 µm, 47 mm, -
Price
2.210,00 kr
Log in for availability
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
Specifications
  • Ø:
    47 mm
  • Porestørrelse:
    5,00 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    113
  • Seq:
    62
  • Tykkelse:
    130 µm
  • Cat. No.:
    512-5311
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Flowhastighed for vand:
    570 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning