Membranfiltre, type 113
113, 0,45 µm, 90 mm, -
512-5917
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
- Ø:90 mm
- Porestørrelse:0,45 µm
- Steril:-
- Model:113
- Seq:12
- Tykkelse:130 µm
- Cat. No.:512-5917
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:130 °C
- Flowhastighed for vand:70 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning