Membranfiltre, type 113
113, 0,45 µm, 47 mm, +
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
- Ø:47 mm
- Porestørrelse:0,45 µm
- Steril:+
- Model:113
- Seq:08
- Tykkelse:130 µm
- Cat. No.:611-0675
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:130 °C
- Flowhastighed for vand:70 ml/min/cm² (1 bar)