Membranfiltre, type 113
113, 0,65 µm, 25 mm, -
512-5215
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
- Ø:25 mm
- Porestørrelse:0,65 µm
- Steril:-
- Model:113
- Seq:21
- Tykkelse:130 µm
- Cat. No.:512-5215
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:130 °C
- Flowhastighed for vand:130 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning