Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 113
113, 0,80 µm, 90 mm, -
Katalog # 512-5915
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 113
Katalog # 512-5915
Leverandør:  Sartorius
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 0,80 µm, 90 mm, -
Price
1.820,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
Specifikationer
  • Ø:
    90 mm
  • Porestørrelse:
    0,80 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    113
  • Seq:
    38
  • Tykkelse:
    130 µm
  • Cat. No.:
    512-5915
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Flowhastighed for vand:
    200 ml/min/cm² (1 bar)