Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 0,80 µm, 50 mm, +
Katalog # 512-5874
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 113
Katalog # 512-5874
Leverandør:  Sartorius
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 0,80 µm, 50 mm, +
Price
2.040,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
Specifikationer
  • Ø:
    50 mm
  • Porestørrelse:
    0,80 µm
  • Steril:
    +
  • Model:
    113
  • Seq:
    37
  • Tykkelse:
    130 µm
  • Cat. No.:
    512-5874
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Flowhastighed for vand:
    200 ml/min/cm² (1 bar)