Membranfiltre, type 113
113, 0,80 µm, 47 mm, -
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
- Ø:47 mm
- Porestørrelse:0,80 µm
- Steril:-
- Model:113
- Seq:34
- Tykkelse:130 µm
- Cat. No.:512-5314
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:130 °C
- Flowhastighed for vand:200 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning