Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 1,20 µm, 90 mm, -
  512-5914
   Lav fremstillingspåvirkning
 :   Sartorius
Membranfiltre, type 113
  512-5914
 :  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 1,20 µm, 90 mm, -
1.870,00 kr
1 * 25 Items
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
  • Ø:
    90 mm
  • Porestørrelse:
    1,20 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    113
  • Seq:
    49
  • Tykkelse:
    130 µm
  • Cat. No.:
    512-5914
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Flowhastighed for vand:
    200 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning