Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 1,20 µm, 47 mm, +
Catalog # 512-5863
Supplier:   Sartorius
Membranfiltre, type 113
Catalog # 512-5863
Supplier:  Sartorius
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 1,20 µm, 47 mm, +
Price
2.430,00 kr
Log in for availability
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
Specifications
  • Ø:
    47 mm
  • Porestørrelse:
    1,20 µm
  • Steril:
    +
  • Model:
    113
  • Seq:
    46
  • Tykkelse:
    130 µm
  • Cat. No.:
    512-5863
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Flowhastighed for vand:
    200 ml/min/cm² (1 bar)