Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 8,00 µm, 47 mm, -
  512-5310
   Lav fremstillingspåvirkning
 :   Sartorius
Membranfiltre, type 113
  512-5310
 :  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 113
Membranfiltre, type 113
113, 8,00 µm, 47 mm, -
1.720,00 kr
1 * 100 Items
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
  • Ø:
    47 mm
  • Porestørrelse:
    8,00 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    113
  • Seq:
    72
  • Tykkelse:
    130 µm
  • Cat. No.:
    512-5310
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Flowhastighed for vand:
    750 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning