Membranfiltre, type 113
113, 8,00 µm, 47 mm, +
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
- Ø:47 mm
- Porestørrelse:8,00 µm
- Steril:+
- Model:113
- Seq:71
- Tykkelse:130 µm
- Cat. No.:512-5861
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:130 °C
- Flowhastighed for vand:750 ml/min/cm² (1 bar)