Membranfiltre, type 111
111, 0,20 µm, 47 mm, +
Celluloseacetat, hydrofilt. Ideel til biologisk og klinisk analyse, sterilitetstestning og scintillationsmålinger. Meget lav proteinbindingskapacitet, velegnet til vandige og alkoholiske medier og varme gasser.
* Steril
- Ø:47 mm
- Porestørrelse:0,20 µm
- Steril:+
- Model:111
- Seq:005
- Tykkelse:120 µm
- Cat. No.:512-4863
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:180 °C
- Flowhastighed for vand:25 ml/min/cm² (1 bar)