Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 111
111, 0,20 µm, 13 mm, -
Katalog # 512-4118
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 111
Katalog # 512-4118
Leverandør:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 111
Membranfiltre, type 111
111, 0,20 µm, 13 mm, -
Price
741,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Celluloseacetat, hydrofilt. Ideel til biologisk og klinisk analyse, sterilitetstestning og scintillationsmålinger. Meget lav proteinbindingskapacitet, velegnet til vandige og alkoholiske medier og varme gasser.
* Steril
Specifikationer
  • Ø:
    13 mm
  • Porestørrelse:
    0,20 µm
  • Steril:
    -
  • Model:
    111
  • Seq:
    001
  • Tykkelse:
    120 µm
  • Cat. No.:
    512-4118
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Flowhastighed for vand:
    25 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning