Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 111
Membranfiltre, type 111
111, 0,45 µm, 47 mm, +
Katalog # 611-0668
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 111
Katalog # 611-0668
Leverandør:  Sartorius
Membranfiltre, type 111
Membranfiltre, type 111
111, 0,45 µm, 47 mm, +
Price
1.680,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Celluloseacetat, hydrofilt. Ideel til biologisk og klinisk analyse, sterilitetstestning og scintillationsmålinger. Meget lav proteinbindingskapacitet, velegnet til vandige og alkoholiske medier og varme gasser.
* Steril
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    47 mm
  • Porestørrelse:
    0,45 µm
  • Steril:
    +
  • Model:
    111
  • Seq:
    020
  • Tykkelse:
    120 µm
  • Cat. No.:
    611-0668
  • Flowhastighed for luft:
    -
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Flowhastighed for vand:
    69 ml/min/cm² (1 bar)