Microplates, 384-well
HTS-mikroplade, 384-brønds plade med faste glasindsatse, kemisk inaktiv, ~250 µl
Katalog # 391-1971
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Specifikationer
- Beskrivelse:HTS-mikroplade, 384-brønds plade med faste glasindsatse, kemisk inaktiv
- Brøndvolumen:~250 µl
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Glasindsatse til 384-brønds plader