Orders LinkContactUsLinkComponent
Kipp-dispenser
Kipp-dispenser
100 ml
Katalog # 612-9858
Leverandør:   Lenz Laborglas
Kipp-dispenser
Katalog # 612-9858
Leverandør:  Lenz Laborglas
Kipp-dispenser
Kipp-dispenser
100 ml
Price
677,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse
Doseringshoved med slib NS 29/32. Monteringskolber, se 215-1117 og 215-1118.
Documents
Specifikationer
  • Kapacitet:
    100 ml