Kipp-dispenser
100 ml
Katalog # 612-9858
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
- God kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse
Doseringshoved med slib NS 29/32. Monteringskolber, se 215-1117 og 215-1118.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certifikater
Specifikationer
- Kapacitet:100 ml