Orders LinkContactUsLinkComponent
Kipp-dispenser
25 ml
  612-9856
Kipp-dispenser
  612-9856
Kipp-dispenser
Kipp-dispenser
25 ml
485,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse
Doseringshoved med slib NS 29/32. Monteringskolber, se 215-1117 og 215-1118.
  • Kapacitet:
    25 ml