Kipp-dispenser
10 ml
Catalog # 612-9853
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
- God kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse
Doseringshoved med slib NS 29/32. Monteringskolber, se 215-1117 og 215-1118.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Kapacitet:10 ml