Orders LinkContactUsLinkComponent
Kipp-dispenser
Kipp-dispenser
5 ml
Catalog # 612-9852
Supplier:   Lenz Laborglas
Kipp-dispenser
Catalog # 612-9852
Supplier:  Lenz Laborglas
Kipp-dispenser
Kipp-dispenser
5 ml
Price
418,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse
Doseringshoved med slib NS 29/32. Monteringskolber, se 215-1117 og 215-1118.
Documents
Specifications
  • Kapacitet:
    5 ml