Destillationshoveder
350 mm, 29/32 NS, 14/23 NS
Katalog # 201-3111
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Luftkølet. To vertikale kolber og en slibningsmuffe til et destillationstermometer med nedsænkningsdybde 55 mm.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certifikater
Specifikationer
- Konusstr.:29/32 NS
- Kondenserlængde:350 mm
- Kappestr.:14/23 NS
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



