Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
Multiple adapters
14/23 NS, 14/23 NS
Katalog # 271-2211
Leverandør:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Katalog # 271-2211
Leverandør:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
14/23 NS, 14/23 NS
Price
251,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
  • Meget god kemikalieresistens
  • Høj temperatur modstand
  • Minimal termisk ekspansion giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
Med to standard jord 29/32 fatninger og en standard jord 29/32 kegle. Sidehalsen skrå opad i en vinkel på 105°.
Documents
Specifikationer
  • Konusstr.:
    14/23 NS
  • Kappestr.:
    14/23 NS
  • Seq:
    01