Orders LinkContactUsLinkComponent
Skilletragte, Dråbeformet
50 ml, 19/26 NS, 2 ml
Katalog # 527-1301
Leverandør:   Lenz Laborglas
Skilletragte, Dråbeformet
Katalog # 527-1301
Leverandør:  Lenz Laborglas
Skilletragte, Dråbeformet
Skilletragte, Dråbeformet
50 ml, 19/26 NS, 2 ml
Price
576,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, med NS-PE prop.
With socket and plain stem. Available with interchangeable solid glass key or alternatively PTFE key for grease-free performance. With or without graduations.
Specifikationer
  • Kappestr.:
    19/26 NS
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Inddeling:
    2 ml