Orders LinkContactUsLinkComponent
Koniske skilletragte
Koniske skilletragte
500 ml, 29/32 NS, 10 ml
Katalog # 527-1204
Leverandør:   Lenz Laborglas
Koniske skilletragte
Katalog # 527-1204
Leverandør:  Lenz Laborglas
Koniske skilletragte
Koniske skilletragte
500 ml, 29/32 NS, 10 ml
Price
804,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, med NS-PE prop.
With socket and plain stem. Available with interchangeable solid glass key or alternatively PTFE key for grease-free performance. Both with or without graduations.
Documents
Specifikationer
  • Kappestr.:
    29/32 NS
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Inddeling:
    10 ml