Orders LinkContactUsLinkComponent
Opsamlingskolber
Opsamlingskolber
100 ml, KS 35/20
Katalog # 531-9142
Leverandør:   Lenz Laborglas
Opsamlingskolber
Katalog # 531-9142
Leverandør:  Lenz Laborglas
Opsamlingskolber
Opsamlingskolber
100 ml, KS 35/20
Price
431,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagt.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Kugleslib KS 35/20, centreret, egnet til alle rotationsfordampere.
Documents
Specifikationer
  • Top:
    KS 35/20
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Seq:
    01