Klemmer til koniske standardslib
Fixing screw for clamps
Katalog # 201-1084
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
Nickel-chromium steel. For conical ground joint connections.
- Hurtig og let at anvende
- God termisk resistens, god kemisk resistens
Bestillingsoplysninger: Skruer til fastgørelse fås.
Specifikationer
- Beskrivelse:Fixing screw for clamps