Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til konisk slebne samlinger, 45/40
201-1083
Nickel-chromium steel. For conical ground joint connections.
- Hurtig og let at anvende
- God termisk resistens, god kemisk resistens
: Skruer til fastgørelse fås.
- Til NS:45/40
- Beskrivelse:Klemmer til konisk slebne samlinger