Orders LinkContactUsLinkComponent
Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til konisk slebne samlinger, 45/40
  201-1083
Klemmer til koniske standardslib
  201-1083
Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til konisk slebne samlinger, 45/40
231,00 kr
1 * 1 Items
Nickel-chromium steel. For conical ground joint connections.
  • Hurtig og let at anvende
  • God termisk resistens, god kemisk resistens
 : Skruer til fastgørelse fås.
  • Til NS:
    45/40
  • Beskrivelse:
    Klemmer til konisk slebne samlinger