Orders LinkContactUsLinkComponent
Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til konisk slebne samlinger, 24/29
Katalog # 201-1081
Leverandør:   Lenz Laborglas
Klemmer til koniske standardslib
Katalog # 201-1081
Leverandør:  Lenz Laborglas
Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til konisk slebne samlinger, 24/29
Price
196,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Nickel-chromium steel. For conical ground joint connections.
  • Hurtig og let at anvende
  • God termisk resistens, god kemisk resistens
Bestillingsoplysninger: Skruer til fastgørelse fås.
Specifikationer
  • Til NS:
    24/29
  • Beskrivelse:
    Klemmer til konisk slebne samlinger