Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til konisk slebne samlinger, 24/29
Katalog # 201-1081
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
Nickel-chromium steel. For conical ground joint connections.
- Hurtig og let at anvende
- God termisk resistens, god kemisk resistens
Bestillingsoplysninger: Skruer til fastgørelse fås.
Specifikationer
- Til NS:24/29
- Beskrivelse:Klemmer til konisk slebne samlinger