Orders LinkContactUsLinkComponent
Kabler til elektroder
Kabler til elektroder
Plug cable combination, K 10 X HT (coaxial electrode plug, 10 m coaxial cable, 135 °C, free end), 10 m
Katalog # 662-2206
Leverandør:   SI Analytics
Kabler til elektroder
Katalog # 662-2206
Leverandør:  SI Analytics
Kabler til elektroder
Kabler til elektroder
Plug cable combination, K 10 X HT (coaxial electrode plug, 10 m coaxial cable, 135 °C, free end), 10 m
Price
2.010,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Plug cable combination, K 10 X HT (coaxial electrode plug, 10 m coaxial cable, 135 °C, free end)
  • Længde:
    10 m
  • Seq:
    18