Orders LinkContactUsLinkComponent
Kabler til elektroder
Kabler til elektroder
Plug cable combination, A 1 A (DIN instrument plug, 1 m coaxial cable, DIN instrument plug), 1 m
Katalog # 662-2197
Leverandør:   SI Analytics
Kabler til elektroder
Katalog # 662-2197
Leverandør:  SI Analytics
Kabler til elektroder
Kabler til elektroder
Plug cable combination, A 1 A (DIN instrument plug, 1 m coaxial cable, DIN instrument plug), 1 m
Price
823,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Plug cable combination, A 1 A (DIN instrument plug, 1 m coaxial cable, DIN instrument plug)
  • Længde:
    1 m
  • Seq:
    08